Chlorure de décanoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Decanoylchloride
A19486.22 A19486.36
A19486.22EA 41.7 EUR InStock
A19486.22 A19486.36
Chlorure de décanoyle ≥98%
Chlorure de décanoyle
Purity: 98% CAS No.: 112-13-0 Molecular Formula: CH3(CH2)8COCl Formula Weight: 190.71 Flash Point: 106°(223°F) Refractive Index: 1.4410 Odour: Irritating Melting Point: -35° Boiling Point: 232° Beilstein Reference: 507055 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000771
Formule: C₁₀H₁₉ClO
MW: 190,71 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0.925
Point d'éclair: 106 °C (223 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000771
Numéro CAS: 112-13-0
EINECS: 203-938-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité