Benzéthonium chlorure
Fournisseur: Serva
Synonyms: Hyamine® 1622Chlorure de benzethonium
SERA14535.02EA 0 EUR InStock
SERA14535.02
Benzéthonium chlorure
Benzéthonium chlorure
Formule: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448,09 g/mol
Point de fusion: 164…166 °C
Numéro MDL: MFCD00011742
Numéro CAS: 121-54-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01074
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité