Hyamine® 1622 0.004 mol/l, Titripur® solution volumétrique, pour détermination des tensioactifs anioniques, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.15480.1000 1.15480.1003
1.15480.1000EA 48.3 EUR InStock
1.15480.1000 1.15480.1003
Hyamine® 1622 0.004 mol/l, Titripur® solution volumétrique, pour détermination des tensioactifs anioniques, Supelco®
Benzéthonium chlorure
Merck have introduced into the range of Titripur® Titrants some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Formule: C₂₇H₄₂ClNO₂
Densité: 1.0 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011742
Numéro CAS: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité