Colophane
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Rosin, gum, Rosin, Gum rosin
9051.1 9051.2
ROTH9051.1EA 45.5 EUR InStock
ROTH9051.1 ROTH9051.2
Colophane
Colophane
Point de fusion: 75…81 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 188 °C
Numéro MDL: MFCD00132205
Numéro CAS: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité