Séléniure de dicuivre ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
45660.09EA 116 EUR InStock
45660.09 45660.18
Séléniure de dicuivre ≥99.5% (base métaux)
Séléniure de dicuivre
Formule: Cu₂Se
MW: 206,05 g/mol
Point de fusion: 1113 °C
Densité: 6,84
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049908
Numéro CAS: 20405-64-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2666
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité