Alliage de Devarda (Cu:Al:Zn 50:45:5 wt%), en grenailles
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Copper aluminium zinc alloy (50:45:5 w%), Devarda's metal
45526.22 45526.36
45526.22EA 66.8 EUR InStock
45526.22 45526.36
Alliage de Devarda (Cu:Al:Zn 50:45:5 wt%), en grenailles
Alliage de Devarda
CAS No.: 8049-11-4 Molecular Formula: Cu:Al:Zn; 50:45:5 wt% Density: 4.355 Merck Reference: 14,2941 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00198176
Point d'ébullition: 906 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 490…560 °C
Densité: 4.355
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198176
Numéro CAS: 8049-11-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,2941
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité