Alliage de Devarda, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05341.0250EA 152 EUR InStock
1.05341.0250 1.05341.9999 1.05341.1000 1.05341.9050
Alliage de Devarda, Supelco®
Alliage de Devarda
Point d'ébullition: 906 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 490…560 °C
Densité: 5,79 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00198176
Numéro CAS: 8049-11-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,02958
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 490 - 560 °C
Bulk Density 2080 kg/m3
Boiling Point 906 °C
Density 5.79 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité