Alliage de Devarda, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
31385-250GEA 103 EUR InStock
31385-250G 31385-1KG
Alliage de Devarda, Supelco®
Alliage de Devarda
Point d'ébullition: 906 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 490…560 °C
Densité: 5,79 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00198176
Numéro CAS: 8049-11-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,02958
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité