Phénolphtaléine 0,1% dans le methanol
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
03456.1700 03456.3700 03456.2700 03456.4700
KRAF03456.1700EA 27.6 EUR InStock
KRAF03456.1700 KRAF03456.3700 KRAF03456.2700 KRAF03456.4700
Phénolphtaléine 0,1% dans le methanol
Phénolphtaléine
Formule: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Densité: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
ONU: 1230
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité