Phénolphtaléine 0,5% en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
HACH16253EA 56.1 EUR InStock
HACH16253
Phénolphtaléine 0,5% en solution aqueuse
Phénolphtaléine
Formule: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité