Phénolphtaléine 1% dans l'éthanol Reag. Ph. Eur. indicateur, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
34607-500ML 34607-30ML
34607-500MLEA 57.9 EUR InStock
34607-500ML 34607-30ML
Phénolphtaléine 1% dans l'éthanol Reag. Ph. Eur. indicateur, Fluka™
Phénolphtaléine
Formule: C₂₀H₁₄O₄
Point d'ébullition: ? 78 °C (1013 hPa)
Densité: ~ 0,85 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
ONU: 1170
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Test of sensitivity complying
Change range (pH 7.2-10.0) complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité