Phénolphtaléine 1% dans l'éthanol, Millipore®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07227.0250 1.07227.1000
1.07227.0250EA 58.9 EUR InStock
1.07227.0250 1.07227.1000
Phénolphtaléine 1% dans l'éthanol, Millipore®
Phénolphtaléine
Formule: C₂₀H₁₄O₄
Point d'ébullition: ∼78 °C (1013 hPa)
Densité: ∼0.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
ONU: 1170
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
indicator pH 8.2 - 9.8
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité