Phénolphtaléine 2% dans l'éthanol indicateur, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
34605-1LEA 546 EUR InStock
34605-1L
Phénolphtaléine 2% dans l'éthanol indicateur, Fluka™
Phénolphtaléine
Formule: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (1,013 hPa)
Densité: 0,900 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 24 °C
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
ONU: 1170
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Test of sensitivity complying
Change range (pH 7.2-10.0) complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité