Rouge de phénol sel de sodium ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
0648-50GEA 158 EUR InStock
0648-50G 0648-25G
Rouge de phénol sel de sodium ACS
Rouge de phénol sel de sodium
Formule: C₁₉H₁₃NaO₅S
MW: 376,35 g/mol
Point de fusion: 285 °C
Numéro MDL: MFCD00066901
Numéro CAS: 34487-61-1
Merck Index: 12,07397
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (0.1%, water) Pass
Visual transition interval (pH 6.8 – 8.2) Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité