Riboflavine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
132350250 132351000 132355000
ACRO132350250EA 40.6 EUR InStock
ACRO132350250 ACRO132351000 ACRO132355000
Riboflavine 98%
Riboflavine
Formule: C₁₇H₂₀N₄O₆
Point de fusion: 290 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005022
Numéro CAS: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 12,08367
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Additional info lumiflavine: passes test
UV spectrophotometry (A (1%/1 cm) 328, on dried substance)
Ratio of Absorbances 0.36 to 0.39 (A444/A267)
Specific optical rotation -115° to -135° (20°C, 589 nm) (c=0.5, 0.05 M NaOH) (within 30 min., on dried substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité