Riboflavine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: (-)-Riboflavine
EHERC16813600EA 74.4 EUR InStock
EHERC16813600
Riboflavine
Riboflavine
Formule: C₁₇H₂₀N₄O₆
MW: 376,37 g/mol
Point de fusion: 280 °C
Numéro MDL: MFCD00005022
Numéro CAS: 83-88-5
Merck Index: 12,08367
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité