Riboflavine E101 (i), SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: (-)-Riboflavine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
5.00257.2500EA 2350 EUR InStock
5.00257.2500
Riboflavine E101 (i), SAFC®
Riboflavine
Formule: C₁₇H₂₀N₄O₆
MW: 376,37 g/mol
Point de fusion: 290 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00005022
Numéro CAS: 83-88-5
Merck Index: 12,08367
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité