Riboflavine
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: (-)-Riboflavine
ROTH9607.1EA 36.9 EUR InStock
ROTH9607.1
Riboflavine
Riboflavine
Formule: C₁₇H₂₀N₄O₆
MW: 376,37 g/mol
Point de fusion: 280 °C
Numéro MDL: MFCD00005022
Numéro CAS: 83-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité