Safran, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: C.I. 75100
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
S8381-5GEA 405 EUR InStock
S8381-5G S8381-1G
Safran, Sigma-Aldrich®
Saffron
MW: 976,96 g/mol
Numéro CAS: 84604-17-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité