Amidon 2% en solution aqueuse stabilisé
Fournisseur: Bernd Kraft
04085.3000 04085.2000 04085.5020
KRAF04085.3000EA 74.4 EUR InStock
KRAF04085.3000 KRAF04085.2000 KRAF04085.5020
Amidon 2% en solution aqueuse stabilisé
Amidon
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité