Essence de térébenthine
Fournisseur: Roth Carl
Danger
T139.1 T139.2 T139.3
ROTHT139.1EA 81.9 EUR InStock
ROTHT139.1 ROTHT139.2 ROTHT139.3
Essence de térébenthine
Essence de térébenthine
Point d'ébullition: 153…175 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60…–50 °C
Densité: 0.854…0.868 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 35 °C
Numéro MDL: MFCD00147790
Numéro CAS: 8006-64-2
EINECS: 232-350-7
ONU: 1299
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité