Bleu de thymol sel de sodium ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: S,S-Dioxyde de l'hydrogéno-4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)phénolate] sodium
42785.04EA 15.7 EUR InStock
42785.04 42785.09
Bleu de thymol sel de sodium ACS
Bleu de thymol sel de sodium
Water soluble pH indicator
Formule: C₂₇H₂₉NaO₅S
MW: 488,58 g/mol
Point de fusion: ∼ 284 °C (déc.)
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00151093
Numéro CAS: 62625-21-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité