Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: CDTA monohydratéCyDTA monohydratéAcide trans-diamino-1,2-cyclohexane-N,N,N',N'-tétraacétique monohydratéTitriplex® IV
EHERC12194000EA 89.3 EUR InStock
EHERC12194000
Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté
Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
MW: 364,35 g/mol
Point de fusion: > 210 °C
Numéro MDL: MFCD00066429
Numéro CAS: 125572-95-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité