Anti-Pig IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (CF®583R)
Fournisseur: Biotium
20907-50UL 20907-500UL
20907-50ULEA 82.3 EUR InStock
20907-50UL 20907-500UL
Anti-Pig IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (CF®583R)
Anticorps
This is a goat anti-pig IgG (H+L) secondary antibody labeled with our superior CF® dyes.
  • Suitable for western, immunofluorescence, and immunohistology in FFPE tissues
Attention: Storage of the antibody for more than a day at final working dilution is not recommended.
Type: Secondary
Antigen: Pig IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF®583R
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H+L)
Reactivity: Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité