Potassium chlorure ≥99.0%, soluble FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Potassiumchloride
P1254-2.5KG P1254-500GM
SPCMP1254-2.5KGEA 390 EUR InStock
SPCMP1254-2.5KG SPCMP1254-500GM
Potassium chlorure ≥99.0%, soluble FCC
Potassium chlorure
Potassium Chloride, Crystal, FCC is used as a flavor enhancer, flavoring agent, nutrient supplement, pH control agent, and stabiliser or thickener. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (KCl; Dried Basis) 99.0 % min.
Acidity / Alkalinity To Pass Test
Heavy Metals (As Pb) max. 5 mg/kg
Iodide or Bromide To Pass Test
Loss On Drying max. 1.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité