Anti-DM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15L2]
Fournisseur: Genscript
GenScript®
GENSA02223-40EA 287 EUR InStock
GENSA02223-40
Anti-DM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15L2]
Anticorps
The DM1, also known as mertansine, is a microtubule polymerisation inhibitor. Trastuzumab emtansine (T-DM1), composed of trastuzumab conjugated to DM1, is a type of targeted cancer drug for breast cancer treatment. T-DM1 is targeted toward HER2 (ERBB2) positive breast cancer.
  • High specificity
  • High affinity
  • High stability
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité