Hermetic Box, PP
Fournisseur: Multiroir
MULC1368EA 166 EUR InStock
MULC1368
Hermetic Box, PP
Boîtes Boîtes de rangement
Certified BPA-free, this airtight container is ideal for transporting and securely storing products, whether liquid or solid in form.
  • Manufactured from translucent polypropylene
  • BPA-free
  • Microwave and dishwasher safe
  • Food contact safe
  • Temperature resistance (−25 to +100 °C)
This polypropylene box with an airtight lid is ideal for transporting and storing various products. Its lid features edges that allow safe and secure stacking. The box is resistant to shocks, chemicals, and temperature variations ranging from −25 to +100 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité