Anti-SP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLSA12700100EA 411.4 EUR InStock
ENZOBMLSA12700100 ENZOBMLSA12700025
Anti-SP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type:
Antigen: SP
Clonality: Polyclonal 
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Guinea pig, Human, Porcine, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité