T-shirts ESD anti-statiques à manches courtes
Fournisseur: Portwest
AS20HBRXL AS20HBRXXL AS20HBRXXXL AS20HBRS AS20HBRM AS20HBRL
PRTWAS20HBRXLEA 22.8 EUR InStock
PRTWAS20HBRXL PRTWAS20HBRXXL PRTWAS20HBRXXXL PRTWAS20HBRS PRTWAS20HBRM PRTWAS20HBRL
T-shirts ESD anti-statiques à manches courtes
Tenue de travail
Ce t-shirt de protection est léger et confortable. Il est idéal pour les environnements nécessitant une résistance électrostatique.
  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Testé selon la norme EN 61340-5-1
  • Léger et confortable
  • Haute teneur en coton pour un confort supérieur
La fibre de carbone tissée à travers le tissu offre une excellente protection antistatique. Disponible dans plusieurs couleurs professionnelles, il est idéal pour la stratégie d'image de marque.
Recommandé pour un usage intérieur sec. Finition bleu Hamilton.
Certifications: EN 1149 -5. EN 61340-5-1. Certifié CE.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité