Colonne HiTrap™ avec résine MabSelect™ VL protéinne L
Fournisseur: Cytiva
17-5420-52 17-5420-53
17-5420-52EA 909 EUR InStock
17-5420-52 17-5420-53
Colonne HiTrap™ avec résine MabSelect™ VL protéinne L
Colonnes pour chromatographie
Colonnes de chromatographie HiTrap™ avec la résine MabSelect™ VL protéine L. Un ligand de protéine L redessiné capture les Fab d'anticorps, les bispécifiques et d'autres variantes contenant une chaîne légère kappa avec une capacité de liaison élevée et une stabilité alcaline améliorée.
  • Capacité de liaison dynamique élevée pour une capture efficace des molécules cibles
  • Stable lorsqu'il est nettoyé avec du NaOH 0,1 M, ce qui réduit le risque d'incidents liés à la charge biologique
  • Offre une bonne résolution pour les impuretés liées au produit lors de la capture d'anticorps bispécifiques
Plus la diversité des variantes d'anticorps augmente, plus il est nécessaire de disposer de résines de chromatographie capables de capturer et de purifier ces variantes. Comme alternative à la protéine A, la protéine L peut être utilisée pour capturer les anticorps Fab, les anticorps bispécifiques et d'autres molécules contenant des variantes kappa de la chaîne légère variable (VL). La protéine L se lie aux sous-types 1, 3 et 4 de la chaîne légère kappa humaine et au sous-type 1 de la chaîne légère kappa de la souris.
La résine MabSelect™ VL protein L est également disponible sous forme de résines en vrac dans différents conditionnements, de minicolonnes PreDictor™ RoboColumn®, de colonnes ReadyToProcess™.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité