Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd1d1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 1B1]

Fournisseur: ProSci
PRSI76-085EA 0 EUR InStock
PRSI76-085
Anti-Cd1d1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 1B1]
Anticorps
The 1B1 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD1d, a 48 kDa type I membrane glycoprotein with a structural homology to MHC class I molecules. CD1d is expressed by mouse leukocytes, epithelial cells, thymocytes, and dendritic cells and is the only molecules in the CD1 family to have been found in the mouse. The 1B1 antibody detects CD1d in association with the Beta2m molecule.

Type: Primary
Antigen: Cd1d1
Clonality: Monoclonal
Clone: 1B1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité