Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB19] (APC (Allophycocyanin)/Cy7®)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
101921D0 101921D1 101921D2
AATB101921D0EA 319 EUR InStock
AATB101921D0 AATB101921D1 AATB101921D2
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB19] (APC (Allophycocyanin)/Cy7®)
Anticorps
HIB19 is an anti-human monoclonal antibody that recognises the CD19 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD19
Clonality: Monoclonal
Clone: HIB19
Conjugation: APC (Allophycocyanin)/Cy7®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité