Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB19] (APC (Allophycocyanin)/iFluor® 750)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
101921G0 101921G1 101921G2
AATB101921G0EA 319 EUR InStock
AATB101921G0 AATB101921G1 AATB101921G2
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB19] (APC (Allophycocyanin)/iFluor® 750)
Anticorps
HIB19 is an anti-human monoclonal antibody that recognises the CD19 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD19
Clonality: Monoclonal
Clone: HIB19
Conjugation: APC (Allophycocyanin)/iFluor® 750
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité