Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H11] (APC (Allophycocyanin)/iFluor® 750)
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB103401G1EA 887 EUR InStock
AATB103401G1 AATB103401G0 AATB103401G2
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H11] (APC (Allophycocyanin)/iFluor® 750)
Anticorps
4H11 is an anti-human monoclonal antibody that recognises the CD34 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: 4H11
Conjugation: APC (Allophycocyanin)/iFluor® 750
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité