Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD44 Rat Monoclonal Antibody [clone: IM7] (APC (Allophycocyanin)/iFluor® 750)

Fournisseur: AAT BIOQUEST
104411G0 104411G1 104411G2
AATB104411G0EA 319 EUR InStock
AATB104411G0 AATB104411G1 AATB104411G2
Anti-CD44 Rat Monoclonal Antibody [clone: IM7] (APC (Allophycocyanin)/iFluor® 750)
Anticorps
IM7 is an anti-human/mouse monoclonal antibody that targets the CD44 antigen.

  • Particularly useful for flow cytometry

This antibody was purified through affinity chromatography.

Attention: For research use only.

Type: Primary
Antigen: CD44
Clonality: Monoclonal
Clone: IM7
Conjugation: APC (Allophycocyanin)/iFluor® 750
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité