Anti-CD16a Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G8] (iFluor® 568)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
101610B0 101610B1
AATB101610B0EA 371 EUR InStock
AATB101610B0 AATB101610B1
Anti-CD16a Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G8] (iFluor® 568)
Anticorps
The 3G8 monoclonal antibody recognises human CD16a, a 50 to 65 kDa transmembrane protein typically found on the surface of macrophages, natural killer cells, dendritic cells, monocytes and neutrophils.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD16a
Clonality: Monoclonal
Clone: 3G8
Conjugation: iFluor® 568
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité