Anti-CD8a Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK1] (iFluor® 633)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
100810E0 100810E1
AATB100810E0EA 371 EUR InStock
AATB100810E0 AATB100810E1
Anti-CD8a Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK1] (iFluor® 633)
Anticorps
SK1 is an anti-human monoclonal antibody that is specific for the CD8a antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD8a
Clonality: Monoclonal
Clone: SK1
Conjugation: iFluor® 633
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité