Anti-CD16a Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G8] (mFluor™ UV375)
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB101610X0EA 371 EUR InStock
AATB101610X0 AATB101610X1
Anti-CD16a Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G8] (mFluor™ UV375)
Anticorps
The 3G8 monoclonal antibody recognises human CD16a, a 50 to 65 kDa transmembrane protein typically found on the surface of macrophages, natural killer cells, dendritic cells, monocytes and neutrophils.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD16a
Clonality: Monoclonal
Clone: 3G8
Conjugation: mFluor™ UV375
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité