Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H11] (mFluor™ Violet 500)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
10340100 10340101
AATB10340100EA 371 EUR InStock
AATB10340100 AATB10340101
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H11] (mFluor™ Violet 500)
Anticorps
4H11 is an anti-human monoclonal antibody that recognises the CD34 antigen.
  • Affinity purified
  • Easily reconstituted
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: 4H11
Conjugation: mFluor™ Violet 500
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Mouse IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité