Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT2] (mFluor™ Violet 500)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
10052100 10052101
AATB10052100EA 371 EUR InStock
AATB10052100 AATB10052101
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT2] (mFluor™ Violet 500)
Anticorps
UCHT2 is an anti-human monoclonal antibody that is specific for the CD5 antigen.
  • Affinity purified
  • Easily reconstituted
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: UCHT2
Conjugation: mFluor™ Violet 500
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité