Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB19] (PE (Phycoerythrin)/Cy7®)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
101921N0 101921N1 101921N2
AATB101921N0EA 319 EUR InStock
AATB101921N0 AATB101921N1 AATB101921N2
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB19] (PE (Phycoerythrin)/Cy7®)
Anticorps
HIB19 is an anti-human monoclonal antibody that recognises the CD19 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD19
Clonality: Monoclonal
Clone: HIB19
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy7®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité