Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H11] (PE (Phycoerythrin)/iFluor® 594)
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB103401Y2EA 3010 EUR InStock
AATB103401Y2 AATB103401Y1 AATB103401Y0
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H11] (PE (Phycoerythrin)/iFluor® 594)
Anticorps
4H11 is an anti-human monoclonal antibody that recognises the CD34 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: 4H11
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/iFluor® 594
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité