Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-T4] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex))
Fournisseur: AAT BIOQUEST
100411T0 100411T1 100411T2
AATB100411T0EA 271 EUR InStock
AATB100411T0 AATB100411T1 AATB100411T2
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-T4] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex))
Anticorps
RPA-T4 is an anti-human monoclonal antibody that targets the CD4 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD4
Clonality: Monoclonal
Clone: RPA-T4
Conjugation: PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité