Anti-CD44 Rat Monoclonal Antibody [clone: IM7] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex))
Fournisseur: AAT BIOQUEST
104411T0 104411T1 104411T2
AATB104411T0EA 271 EUR InStock
AATB104411T0 AATB104411T1 AATB104411T2
Anti-CD44 Rat Monoclonal Antibody [clone: IM7] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex))
Anticorps
IM7 is an anti-human/mouse monoclonal antibody that targets the CD44 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD44
Clonality: Monoclonal
Clone: IM7
Conjugation: PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité