Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB19] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
101921U0 101921U1 101921U2
AATB101921U0EA 319 EUR InStock
AATB101921U0 AATB101921U1 AATB101921U2
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIB19] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)
Anticorps
HIB19 is an anti-human monoclonal antibody that recognises the CD19 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD19
Clonality: Monoclonal
Clone: HIB19
Conjugation: PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité