Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD3E Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci
PRSI33-082EA 0 EUR InStock
PRSI33-082
Anti-CD3E Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This antibody recognises the epsilon-chain of CD3 (CD3e), which consists of five different polypeptide chains (designated as gamma, delta, epsilon, zeta, and eta) with MW ranging from 16 to 28 kDa. The CD3 complex is closely associated at the lymphocyte cell surface with the Tcell antigen receptor (TCR). Reportedly, CD3 complex is involved in signal transduction to the Tcell interior following antigen recognition. The CD3 antigen is first detectable in early thymocytes and probably represents one of the earliest signs of commitment to the Tcell lineage. In cortical thymocytes, CD3 is predominantly intra-cytoplasmic. However, in medullary thymocytes, it appears on the Tcell surface. CD3 antigen is a highly specific marker for Tcells, and is present in majority of Tcell neoplasms.

Flow Cytometry: use the CD3e antibody at 0,5-1 µg/million cells WB: 0,5-1,0 µg/ml IP: 1-2µg/500µg protein lysate The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the CD3e antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: CD3E
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Primate, Guinea Pig, Hamster, Horse, Mole Rat, Pig, Rabbit, Sheep, Cat, Chicken, Bovine, Dog, Frog, Opossum, Elephant

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité