Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSF3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PRPN2-1]

Fournisseur: ProSci
PRSI33-906EA 0 EUR InStock
PRSI33-906
Anti-CSF3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PRPN2-1]
Anticorps
This mAb recognises granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) in the cytoplasm of mature granulocytes. It shows no reactivity with any other cell types. Markers of myeloid cells are useful in the identification of different levels of cellular differentiation. It reacts with early precursor and mature forms of myeloid cells. It is useful for the detection of myeloid leukemias and granulocytic sarcomas. It can be used as a marker of granulocytes in normal tissues or inflammatory processes.G-CSF is a pleiotropic cytokine that influences differentiation, proliferation and activation of the neutrophilic granulocyte lineage. The human G-CSF cDNA encodes a 207 amino acid precursor containing a 29 amino acid signal peptide that is proteolytically cleaved to form a 178 amino acid residue mature protein. Two G-CSF's, which are identical except for a three amino acid deletion in the amino-terminus of one form of the protein have been isolated from human cells. Murine and human G-CSF's share 73% sequence identity at the amino acid level.

Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Optimal dilution of the G-CSF antibody should be determined by the researcher.<p>1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min<br>2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.

Type: Primary
Antigen: CSF3
Clonality: Monoclonal
Clone: PRPN2-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité