Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYADM Mouse Monoclonal Antibody [clone: MYUP1]

Fournisseur: ProSci
PRSI34-008EA 0 EUR InStock
PRSI34-008
Anti-MYADM Mouse Monoclonal Antibody [clone: MYUP1]
Anticorps
MYADM (myeloid-associated differentiation marker) is an antigen in the cytoplasm of mature granulocytes. Markers of myeloid cells are useful in the identification of different levels of cellular differentiation. MYADM antibody reacts with early precursor and mature forms of human myeloid cells. It is useful for the detection of myeloid leukemias and granulocytic sarcomas.

Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Titering of the MYADM antibody may be required for optimal performance.<p>1. FFPE testing requires sections to be boiled in pH6 10 mM citrate buffer for 10 - 20 minutes, followed by cooling at RT for 20 minutes, prior to staining.<br>2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.

Type: Primary
Antigen: MYADM
Clonality: Monoclonal
Clone: MYUP1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité