Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM546]

Fournisseur: ProSci
PRSI34-187EA 0 EUR InStock
PRSI34-187
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM546]
Anticorps
Recognises a 67 kDa transmembrane protein which is identified as CD5. The CD5 antigen is found on 95% of thymocytes and 72% of peripheral blood lymphocytes. In lymph nodes, the main reactivity is observed in T cell areas. Anti-CD5 is a pan T-cell marker that also reacts with a range of neoplastic B-cells, e.g. chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL), mantle cell lymphoma, and a subset (~10%) of diffuse large B-cell lymphoma. CD5 aberrant expression is useful in making a diagnosis of mature T-cell neoplasms. Anti-CD5 detection is diagnostic in CLL/SLL within a panel of other B-cell markers, especially one that includes anti-CD23. Anti-CD5 is also very useful in differentiating among mature small lymphoid cell malignancies. In addition, anti-CD5 can be used in distinguishing thymic carcinoma (+) from thymoma (-). Anti-CD5 does not react with granulocytes or monocytes.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The optimal dilution of the anti-CD5 antibody for each application should be determined by the researcher.<p>1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.<br>2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.

Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM546
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité