Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NABP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci
PRSI55-934EA 595 EUR InStock
PRSI55-934
Anti-NABP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Single-stranded DNA (ssDNA)-binding proteins, such as OBFC2B, are ubiquitous and essential for a variety of DNA metabolic processes, including replication, recombination, and detection and repair of damage (Richard et al., 2008 [PubMed 18449195]).[supplied by OMIM].

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: NABP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité